missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorphenyl)butansäurehydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30332293
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332293 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30332293 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63075025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride
CAS 1204818-19-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H10 F3 N O2 . Cl H
Menge 25 mg
Synonym Benzenebutanoic acid, beta-amino-2,4,5-trifluoro-, hydrochloride (1:1), (betaR)-, (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, Sitagliptin Impurity 17
InChI-Formel InChI=1S/C10H10F3NO2.ClH/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16;/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16);1H/t6-;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
IUPAC-Name (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-Trifluorphenyl)butansäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 269.65
Formelmasse 269.043
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.