Learn More
(R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7034861
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140645-23-4
C11H22N2O2
214.309
MFCD03839876
WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
1502023
Tert-Butyl (3R)-3-(Aminomethyl)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
140645-23-4
C11H22N2O2
214.309
MFCD03839876
WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
1502023
Tert-Butyl (3R)-3-(Aminomethyl)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Menge 250 mg
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%