Learn More
(R)-3-Boc-4-Methyl-2,2-dioxo-1,2,3-Oxathiazolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055338
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
1212136-00-9
C19H21NO7S
407.437
MFCD09864994
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
46172874
methyl(4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidin-4-carboxylat
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
1212136-00-9
C19H21NO7S
407.437
MFCD09864994
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
46172874
methyl(4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidin-4-carboxylat
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
Thiazoles are used in peptide research. Mainly used in medicine field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiazole werden in der Peptidforschung eingesetzt. Wird hauptsächlich in der Medizin verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Kühlen bei 2–7 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine
Schmelzpunkt 100°C to 107°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 250 mg
Formelmasse 237.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest