Learn More
Alfa Aesar™ (R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure, 95 %
Brand:  Alfa Aesar™ H62381.06
Additional Details : CAS : 198544-42-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 View more versions of this product
Product Code. 15467356
  • 631.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
Anwendungen
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionsäure wird als Katalysator oder als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Chemical Identifiers
198544-42-2
426.469
PKAUMAVONPSDRW-LJQANCHMSA-N
17040127
CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C23H26N2O6
MFCD00798648
fmoc-d-dap boc-oh, n2-fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, fmoc-n-beta-boc-d-alpha,beta-diaminopropionicacid, 2r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1320, fmoc-d-dpr boc-oh, fmoc-d-dapa boc-oh, fmoc-dap boc-oh hydrate
(2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
Specifications
(R)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid
198544-42-2
MFCD00798648
Insoluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)NCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
426.469
426.46
95%
5g
C23H26N2O6
fmoc-d-dap boc-oh, n2-fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, fmoc-n3-boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, fmoc-n-beta-boc-d-alpha,beta-diaminopropionicacid, 2r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1320, fmoc-d-dpr boc-oh, fmoc-d-dapa boc-oh, fmoc-dap boc-oh hydrate
PKAUMAVONPSDRW-LJQANCHMSA-N
(2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
17040127
Fest
Videos
SDS Documents