missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3 -(Boc-amino)-4 -(4 -bromophenyl)Buttersäure, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7034451
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
331763-75-8
C15H20BrNO4
358.232
MFCD01860917
GYXZKHKUVVKDHI-GFCCVEGCSA-N
r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-d-?-homophe 4-br-oh, boc-4-bromo-d-b-homophenylalanine, 3r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-beta-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, betar
7009737
(3R)-4-(4-Bromphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)Br)CC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
331763-75-8
C15H20BrNO4
358.232
MFCD01860917
GYXZKHKUVVKDHI-GFCCVEGCSA-N
r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-d-?-homophe 4-br-oh, boc-4-bromo-d-b-homophenylalanine, 3r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, r-4-4-bromophenyl-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo-beta-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, betar
7009737
(3R)-4-(4-Bromphenyl)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansäure
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)Br)CC(=O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
(R)-3-(Boc-amino)-4-(4-bromophenyl)Buttersäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-3-(Boc-amino)-4-(4-bromophenyl)butyric acid
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Formelmasse 358.23
Reinheit (%) 95%
Menge 250 mg
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'