Learn More
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-Propandiol, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047292
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57090-45-6
C3H7ClO2
110.537
MFCD00135169
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
148793
CHEBI:18663
(2 R)-3-Chlorpropan-1,2-Diol
C(C(CCl)O)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57090-45-6
C3H7ClO2
110.537
MFCD00135169
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
148793
CHEBI:18663
(2 R)-3-Chlorpropan-1,2-Diol
C(C(CCl)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Dichte 1.322
Siedepunkt 213°C
Flammpunkt 137°C (279°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98%
Brechungsindex 1.48
Menge 1 g
UN-Nummer UN2689
Beilstein 2202928
Optische Drehung −0.9° (Neat)
Formelmasse 110.54
Reinheit (%) 97%