Learn More
(R)-(+)-3-chlor-1-phenyl-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229144
33.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100306-33-0
C9H11ClO
170.64
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
642409
(1R)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100306-33-0
C9H11ClO
170.64
JZFUHAGLMZWKTF-SECBINFHSA-N
r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, r-+-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-+-3-chloro-1-phenylpropanol, 1r-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, r-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, r-3-chloro-1-phenylpropanol, pubchem5738
642409
(1R)-3-Chlor-1-Phenylpropan-1-ol
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-chloro-1-phenyl-1-propanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 59.5°C to 59.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 1 g
Spezifische Drehung +23° to +29° (20°C, 589nm) (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 170.64
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.