Learn More
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-Phenylpropionsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058497
50.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2768-42-5
C9H9O3
165.17
MFCD00145219
AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
6950815
CHEBI:51059
(3R)-3-Hydroxy-3-phenylpropansäure
O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2768-42-5
C9H9O3
165.17
MFCD00145219
AYOLELPCNDVZKZ-MRVPVSSYSA-M
3r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, r-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +-3-phenylhydracrylic acid, benzenepropanoic acid, b-hydroxy-, br, r-+-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, benzenepropanoic acid,, a-hydroxy-,, ar, r-+-3-hydroxy-3-phenyl propionic acid, unii-s2w4lws09c component
6950815
CHEBI:51059
(3R)-3-Hydroxy-3-phenylpropansäure
O[C@H](CC([O-])=O)C1=CC=CC=C1
It is employed in the synthesis and evaluation of a novel, reusable solid-supported open chain chiral auxiliary derived from m-hydrobenzoin for the diastereoselective reduction of α-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eingesetzt bei der Synthese und Bewertung eines neuartigen und wiederverwendbaren offenkettigen chiralen Auxiliars an der Festphase, abgeleitet von m-Hydrobenzoin für die diastereoselektive Reduktion von α-Ketoestern.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 250 mg
Beilstein 3197772
Optische Drehung +22° (c=4 in Methanol)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%