Learn More
(R)-3-Hydroxymyristinsäuremethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | R-(3)-Hydroxymyristic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 76062-97-0 |
| Summenformel | C15 H30 O3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCC[C@@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-(3R)-3-hydroxytetradecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.4 |
| Formelmasse | 258.2195 |