Learn More
( )-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15479477
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479477 1 g 1 Gramm
15489477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52743.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(R)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid wird als Darifenacin-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104706-47-0
Summenformel C4H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
MDL-Nummer MFCD00191570
InChI-Schlüssel QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC-Name (3R)-Pyrrolidin-3-ol;hydrochlorid
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Beilstein 4450078
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO.
Optische Drehung −7.6° (c=3.5 in Methanol)
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 97%