Learn More
(R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30407549
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30407549 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH95305010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
CAS 104706-47-0
Summenformel C4H10ClNO
Menge 10 g
Synonym (3R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (3R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-(-)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-3-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride, (R)-3-Pyrrolidinol Hydrochloride, (R)-Pyrrolidin-3-ol Hydrochloride, 3-(R)-Hydroxypyrrolidine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO.ClH/c6-4-1-2-5-3-4;/h4-6H,1-3H2;1H/t4-;/m1./s1
SMILES Cl.O[C@@H]1CCNC1
IUPAC-Name (3R)-Pyrrolidin-3-ol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
Formelmasse 123.0451