missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-3-Isopropyl-2,5-Dimethoxy-3,6-Dihydropyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037361
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109838-85-9
C9H16N2O2
184.239
MFCD00040565
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
736066
(2R)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
109838-85-9
C9H16N2O2
184.239
MFCD00040565
FCFWEOGTZZPCTO-MRVPVSSYSA-N
r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, pyrazine, 2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-1-methylethyl-, 2r, r-2,5-dimethoxy-3-isopropyl-3,6-dihydropyrazine, 2r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, 2r-2-isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, r-2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpiperazine, 2r-3,6-dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazine, 2r---2,5-dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
736066
(2R)-3,6-Dimethoxy-2-propan-2-yl-2,5-dihydropyrazin
CC(C)C1C(=NCC(=N1)OC)OC

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
(R)-3 -Isopropyl-2,5-Dimethoxy-3,6 -DihydropyrazineChiral ist ein Hilfsmittel für die Synthese von α-Aminosäuren. Ist ein Inhibitor mit Antitumoraktivität.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol

Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten. Hygroskopisch. Unter inerter Atmosphäre aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
Dichte 1.028
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 1 mL
Beilstein 3542790
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Ethanol
Optische Drehung −102° (c=1 in Ethanol)
Formelmasse 184.24
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'