Learn More
(R)-3-Pyrrolidinolhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11966731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11966731 10 g 10 Gramm
11956731 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442100100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 104706-47-0
Summenformel C4H9NO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 123.58
InChI-Schlüssel QPMSJEFZULFYTB-PGMHMLKASA-N
Synonym r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, r---3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-pyrrolidin-3-ol hydrochloride, r-3-hydroxypyrrolidine hcl, r-3-pyrrolidinol hydrochloride, 3r-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride, 3r-pyrrolidinol hydrochloride, r-+-3-pyrrolidinol hydrochloride
PubChem CID 2759336
IUPAC-Name (3R)-Pyrrolidin-3-ol;hydrochlorid
SMILES C1CNCC1O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Schmelzpunkt 102°C to 107.5°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Spezifische Drehung -7.6
Formelmasse 123.58
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-3-Pyrrolidinol hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.