Learn More
(R)-(-)-3-Chinuclidinol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10472251
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Namenshinweis 99+%
CAS 25333-42-0
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217.0°C to 224.0°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 120.0°C (27.0 Mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H13NO
MDL-Nummer MFCD00211251,MFCD13191732
Menge 2.5 g
Merck Index 15, 8199
Spezifischer Drehzustand − 44.50 (20.00°C c=3,1N HCl)
Spezifische Drehung − 44.50
Synonym r---3-quinuclidinol, r-quinuclidin-3-ol, r-3-quinuclidinol, 3r-quinuclidin-3-ol, 3-quinuclidinol l-form, unii-19xl022lm3, 3 r-quinuclidinol, 3r-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-ol, 3-r-quinuclidinol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1kg/l
InChI-Schlüssel IVLICPVPXWEGCA-ZETCQYMHSA-N
SMILES O[C@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC-Name (3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 127.19
PubChem CID 91404
Formelmasse 127.19
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-3-Quinuclidinol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.