Learn More
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinon-D3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone-D3 |
| CAS | 1352449-25-2 |
| Summenformel | C13H12D3NO3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone-D3, (-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone-D3, (4R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one-D3, (4R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one-D3, (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-benzyl-2-oxazolidinone-D3, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one-D3, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-oxazolidin-2-one-D3, (R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-Name | (4R)-4-Benzyl-3-(3,3,3-trideuteriopropanoyl)-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.28 |
| Formelmasse | 236.124 |