Learn More
(R)-(+)-4-(Chlormethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-3770993
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57044-24-3
C6H11ClO2
150.60
MFCD00273371
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
2734443
(4R)-4-(Chlormethyl)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan
CC1(C)OCC(CCl)O1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
57044-24-3
C6H11ClO2
150.60
MFCD00273371
BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
2734443
(4R)-4-(Chlormethyl)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan
CC1(C)OCC(CCl)O1
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane
Dichte 1.1030g/mL
Siedepunkt 63°C (37.0 mmHg)
Flammpunkt 51°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.103
Formelmasse 150.6
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.