missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine, TRC

Artikelnummer. 30468347
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468347 5 mg 5 Milligramm
30470104 10 mg 10 Milligramm
30475151 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30468347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3262255MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84104-30-3
Summenformel C5H13NOS
Molekulargewicht (g/mol) 135.23
Synonym (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
SMILES CS(=O)CCCCN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.