Learn More
(R)-5-(2-Benzolsulfonylethenyl)-3-(N-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-indol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-5-(2-Benzenesulphonylethenyl)-3-(N-methylpyrrolidin-2-ylmethyl)-1H-indole |
| CAS | 180637-89-2 |
| Summenformel | C22H24N2O2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]-1H-indole, (R)-3-[(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]-1H-indole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H24N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-11,13-14,16,19,23H,5-6,12,15H2,1H3/b13-11- |
| SMILES | CN1CCCC1Cc2c[nH]c3ccc(\C=C/S(=O)(=O)c4ccccc4)cc23 |
| IUPAC-Name | 5-[(Z)-2-(Benzolsulfonyl)ethenyl]-3-[(1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-1H-indol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.5 |
| Formelmasse | 380.1558 |