Learn More
(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinon, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 333560050
Weitere Details : CAS : 66673-40-3 Netto-Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
66673-40-3 | |
115.13 | |
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N | |
7128291 | |
C1CC(=O)NC1CO |
C5H9NO2 | |
MFCD00077791 | |
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone | |
(5R)-5-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-2-on |
Spezifikation
(R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone | |
Glasflasche | |
− 31.00 | |
Weiß bis gelb | |
5g | |
66673-40-3 | |
100.0 | |
C5H9NO2 | |
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone | |
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N | |
(5R)-5-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-2-on | |
7128291 | |
Kristallines Pulver oder Flocken |
Authentic | |
−31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH) | |
147.0°C to 149.0°C | |
77.0°C to 84.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00077791 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C1CC(=O)NC1CO | |
115.13 | |
115.13 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.