Learn More
(R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)-phenylacetylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046438
29.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39637-99-5
C10H8ClF3O2
252.62
MFCD00044400
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
3080792
(2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39637-99-5
C10H8ClF3O2
252.62
MFCD00044400
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
unii-81ut10uhv3, r---mtpa-cl, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetyl chloride, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoyl chloride, r---a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetyl chloride, r---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride, --mtpa-cl, --mosher's acid chloride
3080792
(2R)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoylchlorid
CO[C@](C(Cl)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride is used as a chiral acylating reagent, which is used in the resolution of amino acid enantiomers like 2,5-dimethoxy-4-methylamphetamine. It is also suitable for the determination of the optical composition of compounds extracted from biological fluids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylacetylchlorid wird als chirales Acylierungsreagenz verwendet, das bei der Auflösung von Aminosäurenantiomeren wie 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamin verwendet wird. Es eignet sich auch für die Bestimmung der optischen Zusammensetzung von Verbindungen, die aus biologischen Flüssigkeiten gewonnen werden.
Löslichkeit
Sparsam mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Dichte 1.353
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.469
Menge 50 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 3591565
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,6280
Löslichkeitsinformationen Sparingly miscible with water.
Optische Drehung −137° (Neat)
Formelmasse 252.62
Reinheit (%) ≥98%