Learn More
R-(-)-Arundinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-Arundic acid |
| CAS | 185517-21-9 |
| Summenformel | C11 H22 O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | R-(-)-Arundic acid - Bio-X TM |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-9-10(8-4-2)11(12)13/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,13)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@@H](CCC)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R)-2-Propyloctansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.29 |
| Formelmasse | 186.162 |