Learn More
(R)-Bupivacain, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Bupivacaine |
| CAS | 27262-45-9 |
| Summenformel | C18H28N2O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (2R)-, 2-Piperidinecarboxamide, 1-butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-, (R)-, 2',6'-Pipecoloxylidide, 1-butyl-, (+)- (8CI), (2R)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide, (+)-(R)-Bupivacaine, (+)-Bupivacaine, (R)-(+)-Bupivacaine, (R)-Bupivacaine, D-(+)-Bupivacaine, d-Bupivacaine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H28N2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21)/t16-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCN1CCCC[C@@H]1C(=O)NC2=C(C=CC=C2C)C |
| IUPAC-Name | (R)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-carboxamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 288.4 |
| Formelmasse | 288.2202 |