Learn More
(R)-Butyryl-Carnitin-d3-Chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Butyryl Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-21-6 |
| Summenformel | C11H19D3ClNO4 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, L-Carnitine: HCl, o-butyryl (N-methyl-D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCC)=O)CC(O)=O.[Cl-] |
| IUPAC-Name | (R)-2-(Butyryloxy)-3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)propan-1-aminium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.77 |
| Formelmasse | 270.14 |