Learn More
R-(-)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30135702
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135702 5 mg 5 Milligramm
30135169 1 mg 1 Milligramm
17934925 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135702 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5872515MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120202-71-3
Summenformel C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 419.9
Synonym Methyl (2R)-(2-Chlorophenyl)[6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. C (EP) as Hydrogen Sulfate, (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate, Thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydro-, methyl ester, (αR)-, sulfate (1:1), (R)-(-)-Methyl (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate bisulfate, (R)-(-)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (R)-Clopidogrel bisulfate, SR 25989C
IUPAC-Name methyl (2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid
SMILES COC(=O)[C@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Clopidogrel Hydrogen Sulfate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
Formelmasse 419.0264
Reinheit (%) >95%