missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Canine IL-2 ELISpot Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | One 96-well plate coated w/polyclonal Ab for canine IL-2, Biotinylated detection Ab, Streptavidin conjugated to AP, Buffers, BCIP/NBT chromogen, Positive control |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Probentyp | Whole Cells |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Diagnostics |
| Produkttyp | Canine IL-2 ELISpot Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?