missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human His6 UBE2J2 Isoform 1 Recombinant Protein

Marke:  R&D Systems™ E2-710-100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414955

  • 322.09 € / 100 Mikrogramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Source: E. coli-derived, Contains an N-terminal 6-His tag
Entrez Gene ID: 118424
Regulatory Status: RUO

Spezifikation

Spezifikation

Q8N2K1
His6 UBE2J2 Isoform 1
Human
Yes
118424
100μg
Unlabeled
Videos