missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human His6 UBE2W Isoform 1 Recombinant Protein

Marke:  R&D Systems™ E2-740-100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414965

  • 322.09 € / 100 Mikrogramm


Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Source: E. coli-derived, Contains an N-terminal 6-His tag
Entrez Gene ID: 55284
Regulatory Status: RUO

Spezifikation

Spezifikation

55284
100μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 3 months, -70° C under sterile conditions after opening.
Yes
His6 UBE2W Isoform 1
Human
Unlabeled
Videos