missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Protein Fraction II Protein Fraction

Marke:  R&D Systems™ F-370-01M

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13415285

  • 191.40 € / 1 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Source: Human cervical epithelial carcinoma cell line, HeLa-derived
Formulation: Supplied as a solution in HEPES.
Regulatory Status: RUO

Spezifikation

Spezifikation

Supplied as a solution in HEPES.
1mg
Unlabeled
Protein Fraction II
Human
Videos