Learn More
(R)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30357558
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357558 100 mg 100 Milligramm
30357554 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357558 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD291965100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 259731-40-3
Summenformel C16H24ClN. HCl
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Synonym (alphaR)-1-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-alpha-(2-methylpropyl)-cyclobutanemethanamine Hydrochloride, (R)-Desmethylsibutramine Hydrochloride
IUPAC-Name (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CN[C@H](CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Desmethyl Sibutramine Hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H/t15-;/m1./s1
Formelmasse 301.1364