Learn More
(R)-Diphenyl (((1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate, TRC
Artikelnummer. 30378864
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30378864 250 mg 250 Milligramm
30388449 100 mg -
30386740 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378864 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431035250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 342631-41-8
Summenformel C21H22N5O4P
Molekulargewicht (g/mol) 439.4
Synonym [(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid, Diphenyl Ester
SMILES C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(Oc3ccccc3)Oc4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Diphenyl (((1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22N5O4P/c1-16(12-26-14-25-19-20(22)23-13-24-21(19)26)28-15-31(27,29-17-8-4-2-5-9-17)30-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,13-14,16H,12,15H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-/m1/s1
Formelmasse 439.1409