Learn More
(R)-(-)-Epichlorhydrin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046404
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51594-55-9
C3H5ClO
92.52
MFCD00077759
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
2734062
CHEBI:18662
(2R)-2-(Chlormethyl)Oxiran
ClC[C@H]1CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51594-55-9
C3H5ClO
92.52
MFCD00077759
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
r---epichlorohydrin, r-epichlorohydrin, 2r-2-chloromethyl oxirane, --epichlorohydrin, r-chloromethyl oxirane, r-2-chloromethyl oxirane, epichlorohydrin,-, unii-vec01h609i, r-1-chloro-2,3-epoxypropane
2734062
CHEBI:18662
(2R)-2-(Chlormethyl)Oxiran
ClC[C@H]1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Epichlorohydrin
Dichte 1.18
Siedepunkt 116°C to 117°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Brechungsindex 1.438
Menge 1 g
UN-Nummer UN2023
Beilstein 1420785
Optische Drehung −35° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) ≥98%