Learn More
(R)-(-)-2-Fluor-α-Methyl-4-Biphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10698350
Click to view available options
Menge:
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Flurbiprofen
CAS 51543-40-9
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Summenformel C15H13FO2
MDL-Nummer MFCD00869714
Menge 1 g
Merck Index 15,9196
Spezifischer Drehzustand − 40.00 (19.10°C c=1 in CHCl3)
Spezifische Drehung -40
Synonym tarenflurbil, r-flurbiprofen, flurizan, r-2-flurbiprofen, unii-501w00oowa, r-2-flubiprofen, r---flurbiprofen, --2r-2-2-fluorobiphenyl-4-yl propanoic acid, r---2-fluoro-alpha-methyl-4-biphenylacetic acid
InChI-Schlüssel SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
SMILES CC(C1=CC(=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)F)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 244.27
PubChem CID 92337
ChEBI CHEBI:38666
Formelmasse 244.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-2-Fluoro-a-methyl-4-biphenylacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.