Learn More
(R)-α-Methylphenylalanin-Hydrat, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Catalog Number p-4259028
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
17350-84-4
C10H13NO2·xH2O
197.23
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
7023409
(2R)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropansäure
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
17350-84-4
C10H13NO2·xH2O
197.23
HYOWVAAEQCNGLE-SNVBAGLBSA-N
r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, alpha-methyl-d-phenylalanine, alpha-methyl-d-phe, 2r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, a-benzyl-d-ala, d-alpha-methyl phenylalanine, h-alpha-me-d-phe-oh, r-2-amimo-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, r-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, alpha-benzyl-d-ala
7023409
(2R)-2-Amino-2-methyl-3-phenylpropansäure
CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
Chemischer Name oder Material (R)-α-Methylphenylalanine hydrate
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >233°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 mg
Spezifische Drehung 18
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Methylphenylalanine hydrate