Learn More
(R)-α-Methyltyrosin, 98 %, 98 % e.e., ACROS Organics™
Catalog Number p-4259043
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
672-86-6
C10H13NO3
195.22
NHTGHBARYWONDQ-SNVBAGLBSA-N
r-alpha-methyltyrosine, alpha-methyl-d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, alpha-methyl-d-tyrosine, metirosinum inn-latin, metirosina inn-spanish, l-tyrosine, alpha-methyl-,-, d +-metyrosine, metyrosine usan
12650
(2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropansäure
CC(CC1=CC=C(C=C1)O)(C(=O)O)N
672-86-6
C10H13NO3
195.22
NHTGHBARYWONDQ-SNVBAGLBSA-N
r-alpha-methyltyrosine, alpha-methyl-d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, alpha-methyl-d-tyrosine, metirosinum inn-latin, metirosina inn-spanish, l-tyrosine, alpha-methyl-,-, d +-metyrosine, metyrosine usan
12650
(2R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropansäure
CC(CC1=CC=C(C=C1)O)(C(=O)O)N
Chemischer Name oder Material (R)-α-Methyltyrosine
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >211°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 98.0% min.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Spezifische Drehung -18
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%,98% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Methyltyrosine