Learn More
(R)-N-[1-[Isopropyl(methyl)aminopropan-2-yl]-4-[5-(trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-N-[1-(Isopropyl(methyl)aminopropan-2-yl)]-4-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzamide |
| CAS | 1418293-22-7 |
| Summenformel | C17H21F3N4O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | N-[(1R)-1-Methyl-2-[methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-4-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H21F3N4O2/c1-10(2)24(4)9-11(3)21-15(25)13-7-5-12(6-8-13)14-22-16(26-23-14)17(18,19)20/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3,(H,21,25)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H](C)CN(C)C(C)C)C1=CC=C(C2=NOC(C(F)(F)F)=N2)C=C1 |
| IUPAC-Name | (R)-N-(1-(Isopropyl(methyl)amino)propan-2-yl)-4-(5-(trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 370.37 |
| Formelmasse | 670.16 |