Learn More
(R)-N-Acetyl-6-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-N-Acetyl-6-(4-aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone |
| CAS | 220246-81-1 |
| Summenformel | C13 H15 N3 O2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-8-7-12(18)15-16-13(8)10-3-5-11(6-4-10)14-9(2)17/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,18)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NC(=O)C)cc2 |
| IUPAC-Name | N-[4-[(4R)-4-Methyl-6-oxo-4,5-dihydro-1H-pyridazin-3-yl]phenyl]acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 245.28 |
| Formelmasse | 245.1164 |