missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3777574
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109431-87-0
C9H17NO3
187.24
MFCD01317838
APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
6544479
tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109431-87-0
C9H17NO3
187.24
MFCD01317838
APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYNA-N
r-1-boc-3-hydroxypyrrolidine, r-1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, r---n-boc-3-pyrrolidinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, tert-butyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-pyrrolidinol, r-bochp, r-tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-3-hydropyrrolidine, r---boc-3-pyrrolidinol
6544479
tert-butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(O)C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -25° to -27° (20°C, 589nm) (C=1, methanol)
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-N-BOC-3-pyrrolidinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'