Learn More
(R)-N-BOC-4-Chlorphenylalanin, 95 %, 98 % e.e., Thermo Scientific™™
Catalog Number p-69778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
57292-44-1
C14H18ClNO4
299.75
MFCD00076978
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
7018791
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
57292-44-1
C14H18ClNO4
299.75
MFCD00076978
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
7018791
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-4-Chlorophenylalanine
Namenshinweis 95%, (98% e.e.)
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110°C
Farbe Weiß
Enantiomerenüberschuss 97.5% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 299.75
Reinheit (%) 95%,98% ee
Physikalische Form Pulver