Learn More
(R)-N-BOC-Propargylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776593
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
63039-46-3
C10H14NO4
212.23
MFCD01320886
AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
7009126
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pent-4-ynoate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
63039-46-3
C10H14NO4
212.23
MFCD01320886
AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
7009126
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pent-4-ynoate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-N-BOC-Propargylglycine
Schmelzpunkt 93.0°C to 98.0°C
Namenshinweis 98% ee
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis beige
Prozentgehaltsbereich 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 213.23
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.