Learn More
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-Ferrocenylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047723
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
31886-58-5
C14H19FeN
257.16
MFCD00066273
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
[Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
31886-58-5
C14H19FeN
257.16
MFCD00066273
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
[Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Dichte 1.222
Siedepunkt 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.589
Menge 250 mg
Optische Drehung +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formelmasse 257.16
Reinheit (%) 97%