Learn More
R-(+)-Nikotin, TRC
Artikelnummer. 30133806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133806 50 mg 50 Milligramm
30133567 25 mg 25 Milligramm
17907669 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN41243050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25162-00-9
Summenformel C10 H14 N2
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Synonym 3-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, 2'βH-Nicotine, (R)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-(R)-Nicotine, (+)-Nicotine, (R)-(+)-Nicotine, (R)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, (R)-Nicotine, D-(+)-Nicotine, D-Nicotine, Pseudonicotine, d-Nicotine
IUPAC-Name 3-[(2R)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]Pyridin
SMILES CN1CCC[C@@H]1c2cccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Nicotine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m1/s1
Formelmasse 162.1157