Learn More
(R)-Perillaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Perillaldehyde |
| CAS | 5503-12-8 |
| Summenformel | C10 H14 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (4R)-4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (+)-Perillaldehyde, (R)-(+)-Perillaldehyde, (R)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C=O |
| IUPAC-Name | (4R)-4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-carbaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.22 |
| Formelmasse | 150.1045 |