Learn More
(R)-Pinocembrin, TRC
Artikelnummer. 30428348
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30428348 50 mg
30413171 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP46850550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206660-42-6
Summenformel C15H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 256.25
Synonym (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (R)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (-)-Pinocembrin, (-)-Pinocoembrin
IUPAC-Name (2R)-5,7-dihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C@H]2CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Pinocembrin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m1/s1
Formelmasse 256.0736