missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30416356
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416356 1 mg 1 Milligramm
30418165 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30416356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7007471MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1432230-09-5
Summenformel C10H16D3Cl2N3S
Molekulargewicht (g/mol) 287.27
Synonym (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride, R-(+)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, Dexpramipexole-d3 Dihydrochloride
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC([2H])([2H])[2H])CC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1/i1D3
Formelmasse 286.0865
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.