Learn More
(R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30418165
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30418165 10 mg -
30416356 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30418165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP70074710MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1432230-09-5
Summenformel C10H16D3Cl2N3S
Molekulargewicht (g/mol) 287.27
Synonym (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride, R-(+)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, Dexpramipexole-d3 Dihydrochloride
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC([2H])([2H])[2H])CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1/i1D3
Formelmasse 286.0865