Learn More
(R)-(-)-Prolinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045548
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68832-13-3
C5H11NO
101.149
MFCD00064321
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
2724541
CHEBI:84258
[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
C1CC(NC1)CO
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
68832-13-3
C5H11NO
101.149
MFCD00064321
HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
2724541
CHEBI:84258
[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
C1CC(NC1)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Prolinol
Brechungsindex 1.4849
Dichte 1.025
Siedepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Menge 1 g
Flammpunkt 86°C (186°F)
Optische Drehung −31° (c=1 in Toluene)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) ≥98%