Learn More
(R)-Propranolol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30012361
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012361 5 g 5 Gramm
18041820 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8317905G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13071-11-9
Summenformel C16H22ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 295.8
Synonym (2R)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-Anapriline, (+)-Propranolol Hydrochloride, (R)-(+)-Propranolol Hydrochloride, AY 20694, Dexpropranolol Hydrochloride, ICI 47319, d-Anapriline, d-Propranolol Hydrochloride;
IUPAC-Name (2R)-1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochloride
SMILES Cl.C=CCN1C(CCC1)CNC(=O)c2c(OC)cc3c(nnn3)c2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Propranolol Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Formelmasse 295.1339