Learn More
(R,R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-Ethandiol, 98+ %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10791331 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
Glasflasche;500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10791331 Glasflasche;500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10791331 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279525000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R,R)-(+)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
CAS 52340-78-0
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H14O2
Strukturformel C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
MDL-Nummer MFCD00064254
Menge 500mg
Beilstein 06, 970
Merck Index 14, 4777
Spezifischer Drehzustand +93° (20°C c=2.5,EtOH)
Spezifische Drehung + 93.00
Synonym r,r-+-hydrobenzoin, 1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diol, r,r-hydrobenzoin, +-hydrobenzoin, unii-wv0i33nond, +-1r,2r-1,2-diphenylethane-1,2-diol, wv0i33nond, isohydrobenzoin, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1r,2r-rel, +-dihydrobenzoin
InChI-Schlüssel IHPDTPWNFBQHEB-ZIAGYGMSSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
IUPAC-Name (1 R,2 R)-1,2 -Diphenylethan-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
PubChem CID 853019
ChEBI CHEBI:50014
Formelmasse 214.26
Reinheit (%) 98+%