Learn More
(R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octan-3-carbonsäurebenzylesterhydrochloridsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,R,R)-2-Azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride Salt |
| CAS | 138877-09-5 |
| Summenformel | C15H19NO2 . HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | [2R-(2alpha,3abeta,6abeta)]-Octahydro-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@H]2C[C@H]3CCC[C@H]3N2 |
| IUPAC-Name | Benzyl-(2R,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carboxylat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 281.78 |
| Formelmasse | 281.1183 |