missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,S)-N-Nitroso Anabasine, TRC

Artikelnummer. 30005930
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005930 100 mg 100 Milligramm
30009847 50 mg 50 Milligramm
18033620 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN524250100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37620-20-5
Summenformel C10 H13 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 191.23
Synonym Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine, NAB
IUPAC-Name 3-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine
SMILES O=NN1CCCCC1c2cccnc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (RS)-N-Nitrosoanabasine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
Formelmasse 191.1059
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.